Oro, 1.000 mg/l Au en ácido clorhídrico 2% AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86662.260EA
435
EUR
86662.260
86662.180
Oro, 1.000 mg/l Au en ácido clorhídrico 2% AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de oro
- Trazable a SRM de NIST
- Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
- Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%