Potasio dicromato 106 g/L 0.36 mol/l en solución acuosa Reag. Ph. Eur. 1069501
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
87716.260EA
467
EUR
87716.260
87716.180
Potasio dicromato 106 g/L 0.36 mol/l en solución acuosa Reag. Ph. Eur. 1069501
Potasio dicromato
Información para pedidos: Suministrado con certificado de análisis. Fabricación bajo pedido. Contacte con nuestro servicio al cliente.
Formula:
K₂Cr₂O₇ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011367 Núm. CAS: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6 UN: 3287 ADR: 6.1,III |