Tioacetamida 4% en solución acuosa Reag. Ph. Eur. 1089602
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ethanethioamide
85975.290EA 369 EUR
85975.290 85975.180 85975.260
Tioacetamida 4% en solución acuosa Reag. Ph. Eur. 1089602
Tioacetamida
Información para pedidos: Suministrado con certificado de análisis. Fabricación bajo pedido. Contacte con nuestro servicio al cliente.
Formula: CH₃CSNH₂
Pto. Ebullición: ~100 °C (1013 hPa)
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008070
Núm. CAS: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM