1-Naftilamina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Aminonaphthalene
104120250 104121000
104120250.EA 40.4 EUR
104120250. 104121000.
1-Naftilamina ≥98%
1-Naftilamina
Formula: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Pto. Ebullición: 301°C (760mmHg)
Pto. de inflamación: 157°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004016
Núm. CAS: 134-32-7
EINECS: 205-138-7
UN: 2077
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance light yellow to light brown to dark purple crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 48°C to 52°C