Cloruro de 4-nitrobencenosulfonilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
A18512.14 A18512.22 A18512.36
A18512.14EA 64.2 EUR
A18512.14 A18512.22 A18512.36
Cloruro de 4-nitrobencenosulfonilo 97%
Cloruro de 4-nitrobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄ClNO₄S
Pto. Ebullición: 143…144 °C/1,5 mm
Pto. de fusión: 76…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007445
Núm. CAS: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,III