Triioduro de boro ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
87220.03 87220.06 87220.14
87220.03EA 105 EUR
87220.03 87220.06 80021218.0001
Triioduro de boro ≥95%
Triioduro de boro
Formula: BI₃
MW: 391.52 g/mol
Pto. Ebullición: 210
Pto. de fusión: 43
Número MDL: MFCD00036286
Núm. CAS: 13517-10-7