4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulphide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Aminophenyl 4-Nitrophenyl sulphide, 4-((4-Nitrophenyl)thio)aniline, 4-(4-Nitrophenylthio)aniline
104180010 104180050
104180010.EA 40.6 EUR
104180010. 104180050.
4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulphide 98%
4-Amino-4'-nitrodiphenyl sulphide
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂S
MW: 246,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007881
Núm. CAS: 101-59-7
EINECS: 202-957-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 141°C to 145°C
Titration with HClO4 ≥97.5 %