Dibenzothiophene-5,5-dioxide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Dibenzothiophene Sulphone, Dibenzothiophene dioxide, Dibenzosulpholane, Dibenzo[b,d]thiophene 5,5-dioxide
112550050 112550250
112550050.EA 42.6 EUR
112550050. 112550250.
Dibenzothiophene-5,5-dioxide 98%
Dibenzothiophene-5,5-dioxide
Formula: C₁₂H₈O₂S
MW: 216,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004970
Núm. CAS: 1016-05-3
EINECS: 213-805-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 231°C to 236°C