3-Indoleacrylic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: IAA, 3-(1-H-Indol-3-yl)-2-propenoic acid, 3-(1H-Indol-3-yl)acrylic acid, 3-(3-Indolyl)acrylic Acid
122180010 122180050
122180010.EA 71.2 EUR
122180010. 122180050.
3-Indoleacrylic acid 98%
3-Indoleacrylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005633
Núm. CAS: 1204-06-4
EINECS: 214-872-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow to beige powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 180°C to 190°C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %