Disulfuro de bis(4-nitrofenilo) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Bis(4-nitrophenyl)disulphane, 4-Nitrophenyl disulphide, 4,4'-Dinitrodiphenyl Disulphide
128790050 128790250
128790050.EA 28.8 EUR
128790050. 128790250.
Disulfuro de bis(4-nitrofenilo) 97%
Disulfuro de bis(4-nitrofenilo)
Formula: C₁₂H₈N₂O₄S₂
MW: 308.34 g/mol
Pto. Ebullición: 478.8°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003573
Núm. CAS: 100-32-3
EINECS: 202-840-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance light yellow to yellow to orange powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 181°C to 186°C