4H-Pyran-4-one 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: gamma-Pyrone
175750010 175750050
175750010.EA 194 EUR
175750010. 175750050.
4H-Pyran-4-one 98%
4H-Pyran-4-one
Formula: C₅H₄O₂
MW: 96,09 g/mol
Pto. Ebullición: 210…215°C (760mmHg)
Pto. de inflamación: 101°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006576
Núm. CAS: 108-97-4
EINECS: 203-634-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow to brown low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 32°C to 34°C