2-Fluoroethylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-Aminoethyl Fluoride hydrochloride, 2-Fluoroethanamine hydrochloride, 2-Fluoroethylammonium hydrochloride
177000010 177000100
177000010.EA 42.1 EUR
177000010. 177000100.
2-Fluoroethylamine hydrochloride 97%
2-Fluoroethylamine hydrochloride
Formula: C₂H₆FN·HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008161
Núm. CAS: 460-08-2
EINECS: 207-302-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow to light orange crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %
Melting point 99°C to 103°C
Water ≤4 %