Polyethylene glycol, M.W. 25000 - 40000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Poly(ethylene oxide), Macrogol, PEO, PEG, Carbowax
192270010 192270050
192270010.EA 76 EUR
192270010. 192270050.
Polyethylene glycol, M.W. 25000 - 40000
Polyethylene glycol
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Índice Merck: 13,07651
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white flakes
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 11000 to 14000 mPa.s (50% in water, 20°C)
Water ≤1.0 % (2 g)
Sulfated ash ≤0.2 % (1 g)