Plata nitrato 99+%, meets analytical specification of Ph.Eur.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
194050500 194052500
194050500.EA 267 EUR
194050500. 194052500.
Plata nitrato 99+%, meets analytical specification of Ph.Eur.
Plata nitrato
Formula: AgNO₃
Pto. Ebullición: 444°C (760mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003414
Núm. CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 13,08591
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white transparant colorless crystalline powder or crystals
Titration with NH4SCN 99.0 to 100.5 %
Acidity/alkalinity Passes test
Appearance of solution (2 g in 50 ml water) Clear and colorless