Acid red 1
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
198700050 198700250
198700050.EA 25.4 EUR
198700050. 198700250.
Acid red 1
Acid red 1
Formula: C₁₈H₁₅N₃O₈S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003954
Núm. CAS: 3734-67-6
EINECS: 223-098-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance red to brown to purple powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤10 %
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥250 lambda 503 - 509 nm, 0.02 g/l water