N6-Benzyladenosine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
226420050 226420010
226420050.EA 741 EUR
226420050. 226420010.
N6-Benzyladenosine
N6-Benzyladenosine
Formula: C₁₇H₁₉N₅O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005740
Núm. CAS: 4294-16-0
EINECS: 224-298-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %