5-Phenyl-1,3-oxazole 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
264220010 264220050
264220010.EA 101 EUR
264220010. 264220050.
5-Phenyl-1,3-oxazole 97%
5-Phenyl-1,3-oxazole
Formula: C9H7NO
Pto. Ebullición: 261°C (760mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067074
Núm. CAS: 1006-68-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance yellow to beige to brown low melting mass or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %