(2S,3S)-3-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
297791000 297795000
297791000.EA 126 EUR
297791000. 297795000.
(2S,3S)-3-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
(2S,3S)-3-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₉NO₃
Pto. de fusión: –17,5° (20°C, C=4% H2O)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216471
Núm. CAS: 4298-08-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow to brown powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Total base 94.0 to 106.0 %
Water ≤2.5 %
Specific optical rotation -14.5° to -20.5° (20°C, 589 nm) (1% in water)