1,6-Hexanediol dimethacrylate 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,6-Bis(methacryloyloxy)hexane, Hexane-1,6-diyl bis(2-methylacrylate)
320370250 320371000
320370250.EA 27.1 EUR
320370250. 320371000.
1,6-Hexanediol dimethacrylate 95% estabilizado
1,6-Hexanediol dimethacrylate
Formula: C₁₄H₂₂O₄
MW: 254,33 g/mol
Pto. Ebullición: >315°C
Densidad: 0,995
Pto. de inflamación: 109°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015425
Núm. CAS: 6606-59-3
EINECS: 229-551-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
Stabilizer ca. 200 ppm MeHQ