2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
358071000 358070250
358071000.EA 73.2 EUR
358071000. 358070250.
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide 90%
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide
Formula: C₃H₂Br₂N₂O
Pto. Ebullición: 221°C (760mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129791
Núm. CAS: 10222-01-2
EINECS: 233-539-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Melting point 122°C to 127°C