3-Isochromanone
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
370130010 370130050 370130250
370130010.EA 33 EUR
370130010. 370130050. 370130250.
3-Isochromanone
3-Isochromanone
Formula: C₉H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043005
Núm. CAS: 4385-35-7
EINECS: 224-493-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 80°C to 84°C