Ácido salicílico 99+%, meets analytical specification of Ph.Eur.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido 2-hidroxibenzoico, Ácido o-hidroxibenzoico
385730010 385730050
385730010.EA 60.4 EUR
385730010. 385730050.
Ácido salicílico 99+%, meets analytical specification of Ph.Eur.
Ácido salicílico
Formula: (HO)C₆H₄CO₂H
MW: 138.12 g/mol
Pto. Ebullición: 211°C (20mmHg)
Pto. de inflamación: 157°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002439
Núm. CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Índice Merck: 13,08411
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white or colorless powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 99.0 to 100.5 %
Melting point 158°C to 161°C
Related substances ≤0.1 % (4-Hydroxybenzoic acid)