Sodio alginato, medium viscosity
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ácido algínico sal sódica
385770025 385770050 385772500 385775000
385770025.EA 434 EUR
385770025. 385770050. 385772500. 385775000.
Sodio alginato, medium viscosity
Sodio alginato
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081310
Núm. CAS: 9005-38-3
Índice Merck: 13,00238
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance almost white to yellow-brown powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15.0 % (100 mg, 105°C, 4 hrs)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Sulfated ash 30.0 % to 36.0 % (on dried substance)