Glicerina, meets analytical specification of Ph.Eur.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Glicerol
448590010 448592500
448590010.EA 83.2 EUR
448590010. 448592500.
Glicerina, meets analytical specification of Ph.Eur.
Glicerina
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Pto. Ebullición: 290°C (760mmHg)
Densidad: 1,261
Pto. de inflamación: 160°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004722
Núm. CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
IR: Exempted from REACH
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance clear colorless to almost colorless viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
Specific gravity 1.249 to 1.268
Assay 98.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)