4-Chloropyrimidine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
457280010 457280050
457280010.EA 106 EUR
457280010. 457280050.
4-Chloropyrimidine hydrochloride 97%
4-Chloropyrimidine hydrochloride
Formula: C₄H₃ClN₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11870807
Núm. CAS: 179051-78-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to brown powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %