2-Cloro-4,6-dimetoxipirimidina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
457650010 457650050 457650250
457650010.EA 19 EUR
457650010. 457650050. 457650250.
2-Cloro-4,6-dimetoxipirimidina 97%
2-Cloro-4,6-dimetoxipirimidina
Formula: C₆H₇ClN₂O₂
MW: 174,58 g/mol
Pto. Ebullición: 317°C (760mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274530
Núm. CAS: 13223-25-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 101°C to 105°C