2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dibromoanthracene-9,10-dione
466070010 466070050
466070010.EA 83.6 EUR
466070010. 466070050.
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₆Br₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276344
Núm. CAS: 633-70-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %