Amprenavir
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (S)-Tetrahydrofuran-3-yl ((2S,3R)-4-((4-amino-N-isobutylphenyl)sulphonamido)-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl)carbamate
466980250 466981000
466980250.EA 107 EUR
466980250. 466981000.
Amprenavir
Amprenavir
Formula: C₂₅H₃₅N₃O₆S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00934214
Núm. CAS: 161814-49-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 % (on dry substance)
Water ≤7 %