5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
466990010 466990050
466990010.EA 78.7 EUR
466990010. 466990050.
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide 98+%
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide
Formula: C₆H₆N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00865757
Núm. CAS: 51037-30-0
EINECS: 256-928-3
Índice Merck: 13,00113
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Melting point 180°C to 190°C
Loss on drying ≤1 %