tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
467060010 467060050
467060010.EA 115 EUR
467060010. 467060050.
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl azetidine-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264397
Núm. CAS: 147621-21-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance clear light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %