Dinotefuran
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-3-nitro-2-(tetrahydro-3-furanylmethyl)guanidine
467090010 467092500
467090010.EA 141 EUR
467090010. 467092500.
Dinotefuran
Dinotefuran
Formula: C₇H₁₄N₄O₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06795001
Núm. CAS: 165252-70-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 100°C to 108°C
Water ≤1 %