4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4-(4-Trifluoromethylphenyl)benzaldehyde, 4'-Trifluoromethyl-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
467130010 467130050
467130010.EA 130 EUR
467130010. 467130050.
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
Formula: C₁₄H₉F₃O
MW: 250,2200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862519
Núm. CAS: 90035-34-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 74°C to 78°C