Tiapride hydrochloride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
467200010 467200050
467200010.EA 188 EUR
467200010. 467200050.
Tiapride hydrochloride
Tiapride hydrochloride
Formula: C₁₅H₂₄N₂O₄S·HCl
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00133861
Núm. CAS: 51012-33-0
EINECS: 256-908-4
Índice Merck: 13,09497
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Solubility (2.5g in 50 ml water) Clear colorless solution
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)