Sodium phosphonoformate hexahydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
467270010 467270050
467270010.EA 258 EUR
467270010. 467270050.
Sodium phosphonoformate hexahydrate 98%
Sodium phosphonoformate hexahydrate
Formula: Na₂O₃PCO₂Na·6H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150176
Núm. CAS: 34156-56-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %