Cilastatin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
467290010 467290050
467290010.EA 164 EUR
467290010. 467290050.
Cilastatin
Cilastatin
Formula: C₁₆H₂₆N₂O₅S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00867379
Núm. CAS: 82009-34-5
EINECS: 279-875-8
Índice Merck: 13,02294
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow to light beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤6 %