(S)-10-hydroxycamptothecin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
467490010 467490050
467490010.EA 122 EUR
467490010. 467490050.
(S)-10-hydroxycamptothecin
(S)-10-hydroxycamptothecin
Formula: C₂₀H₁₆N₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093100
Núm. CAS: 19685-09-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow to orange powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤5 %