1,4-Benzenedimethanethiol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
467610010 467610050
467610010.EA 114 EUR
467610010. 467610050.
1,4-Benzenedimethanethiol
1,4-Benzenedimethanethiol
Formula: C₈H₁₀S₂
Pto. Ebullición: 156°C (16hPa)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004872
Núm. CAS: 105-09-9
EINECS: 203-269-4
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white powder, crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 40°C to 45°C