Ezetimibe
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-((S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl)-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one
467690010 467692500
467690010.EA 255 EUR
467690010. 467692500.
Ezetimibe
Ezetimibe
Formula: C₂₄H₂₁F₂NO₃
MW: 409,43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00937872
Núm. CAS: 163222-33-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Water ≤0.6 %