Pyrrolo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Azaindene, Indolizine
467730010 467732500
467730010.EA 460 EUR
467730010. 467732500.
Pyrrolo[1,2-a]pyridine
Pyrrolo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Pto. Ebullición: 202°C (760mmHg)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00030189
Núm. CAS: 274-40-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to green-grey crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Melting point 70°C to 78°C