2,7-Dibromocarbazole
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,7-Dibromo-9H-carbazole
467780010 467780050
467780010.EA 63.8 EUR
467780010. 467780050.
2,7-Dibromocarbazole
2,7-Dibromocarbazole
Formula: C₁₂H₇Br₂N
MW: 325,00 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033507
Núm. CAS: 136630-39-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow to beige powder and or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 230°C to 234°C