2-Bromo-9,10-antraquinona
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromoanthracene-9,10-dione, 2-Bromo-9,10-anthracenedione
467790010 467790050 467790250
467790010.EA 54.1 EUR
467790010. 467790050. 467790250.
2-Bromo-9,10-antraquinona
2-Bromo-9,10-anthraquinone
Formula: C₁₄H₇BrO₂
MW: 287,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00474541
Núm. CAS: 572-83-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance light yellow to brown to dark green crystalline powder and chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 205°C to 211°C