4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
468280010 468280050 468280250
468280010.EA 46.3 EUR
468280010. 468280050. 468280250.
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Formula: C₆H₁₁BrO
Pto. Ebullición: 88…90°C (22mmHg)
Densidad: 1,359
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03788561
Núm. CAS: 125552-89-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance almost white to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %