Andrographolide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (S,E)-4-Hydroxy-3-(2-((1R,4aS,5R,6R,8aS)-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylenedecahydronaphthalen-1-yl)ethylidene)dihydrofuran-2(3H)-one
468290010 468290050
468290010.EA 64.6 EUR
468290010. 468290050.
Andrographolide
Andrographolide
Formula: C₂₀H₃₀O₅
MW: 350.45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07778082
Núm. CAS: 5508-58-7
EINECS: 226-852-5
Índice Merck: 13,00638
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 229°C to 235°C
Specific optical rotation -124° to -129° (20°C, 589 nm) (1.5% in acetic acid)