Amlodipine maleate

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

468320010 468320050
468320010.EA 128 EUR
468320010. 468320050.
Amlodipine maleate
Amlodipine maleate
Formula: C₂₄H₂₉ClN₂O₉
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02259457
Núm. CAS: 88150-47-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance white to light yellow solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 160°C to 165°C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR