Costunolide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (3aS,6E,10E,11aR)-6,10-Dimethyl-3-methylene-3a,4,5,8,9,11a-hexahydrocyclodeca[b]furan-2(3H)-one
468351000 468355000
468351000.EA 238 EUR
468351000. 468355000.
Costunolide
Costunolide
Formula: C₁₅H₂₀O₂
MW: 232.32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00210262
Núm. CAS: 553-21-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 104°C to 109°C