Benzo[cd]indol-2(1H)-one
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Naphthostyril, Naphtholactam, Benz[cd]indol-2(1H)-one
468400010 468400050 468400250
468400010.EA 42.1 EUR
468400010. 468400050. 468400250.
Benzo[cd]indol-2(1H)-one
Benzo[cd]indol-2(1H)-one
Formula: C₁₁H₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009748
Núm. CAS: 130-00-7
EINECS: 204-973-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %
Melting point 179°C to 183°C