Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate (Mezcla de isómeros)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Bis(p-tolyl)iodonium hexafluorophosphate
468410010 468410050 468410250
468410010.EA 64 EUR
468410010. 468410050. 468410250.
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate (Mezcla de isómeros)
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate
Formula: C₁₄H₁₄F₆IP
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656584
Núm. CAS: 60565-88-0
EINECS: 262-301-5
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow to light brown to light red crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 170°C to 180°C