Nafamostat mesylate
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Guanidinobenzoic acid 6-Amidino-2-naphthyl Ester Bis(methanesulphonate), 6-Carbamimidoylnaphthalen-2-yl 4-guanidinobenzoate dimethanesulphonate, 6-Amidino-2-naphthyl 4-Guanidinobenzoate Bis(methanesulphonate)
468450010 468452500
468450010.EA 717 EUR
468450010. 468452500.
Nafamostat mesylate
Nafamostat mesylate
Formula: C₁₉H₁₇N₅O₂
MW: 539,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00941430
Núm. CAS: 82956-11-4
Índice Merck: 13,06376
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %