Pigment Red 22
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
468500010 468500050
468500010.EA 53.2 EUR
468500010. 468500050.
Pigment Red 22
Pigment Red 22
Formula: C₂₄H₁₈N₄O₄
Número MDL: MFCD00071989
Núm. CAS: 6448-95-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance red powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %