Bicyclo[3.3.0]octane 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Hexahydropentalene
468520010
468522500
468520010.EA
545
EUR
468520010.
468522500.
Bicyclo[3.3.0]octane 97%
Bicyclo[3.3.0]octane
Resultados test especificaciones
Appearance | clear colorless liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |